2-Bromophénétole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
25962068-5G
MOLE25962068-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25962068-5G
2-Bromophénétole
2-Bromophénétole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061092
Numéro CAS: 583-19-7
EINECS: 209-501-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité