Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Pyridoxal-5-phosphate hydrate, Pyridoxal 5-phosphate monohydrate, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate, (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrate

26067672-5G
MOLE26067672-5GEA 0 EUR InStock
MOLE26067672-5G
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate


Formule: C₈H₁₀NO₆P·1H₂O
MW: 265,17 g/mol (247,15 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149414
Numéro CAS: 41468-25-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité