Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Orthoacétate de triméthyle

Fournisseur: Molekula

26204097-100G
MOLE26204097-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26204097-100G
Orthoacétate de triméthyle
Orthoacétate de triméthyle


Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Numéro MDL: MFCD00008477
Numéro CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité