2-Aminopyridine-3-ol
Fournisseur: Molekula
Danger
26227590-100G
MOLE26227590-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26227590-100G
2-Aminopyridine-3-ol
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formule: C₅H₆N₂O
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006317
Numéro CAS: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité