Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Fournisseur: Molekula
Attention
26314892-1G
MOLE26314892-1GEA 0 EUR InStock
MOLE26314892-1G
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Acide 3-bromo-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
Numéro MDL: MFCD00042463
Numéro CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité