Uridine
Fournisseur: Molekula
26362922-100G
MOLE26362922-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26362922-100G
Uridine
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006526
Numéro CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité