3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromobenzotrifluoride
26403698-100G
MOLE26403698-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26403698-100G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37.5…39 °C
Densité: 1.6276 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000380
Numéro CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité