Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium

Fournisseur: Molekula
Danger

26409937-100G
MOLE26409937-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26409937-100G
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium
Chlorure de (benzyl)triphénylphosphonium


Formule: C₂₅H₂₂ClP
Point de fusion: 345…347 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011913
Numéro CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
ONU: 3464
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité