Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Fournisseur: Molekula
Attention
26645271-1KG
MOLE26645271-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE26645271-1KG
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité