2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
26685423-1G
MOLE26685423-1GEA 0 EUR InStock
MOLE26685423-1G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité