Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans-2-Hexenal

Fournisseur: Molekula

26707969-100G
MOLE26707969-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26707969-100G
trans-2-Hexenal
trans-2-Hexenal


Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 147 °C (1013 hPa)
Densité: 0.846 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007008
Numéro CAS: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité