(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Fournisseur: Molekula
26747821-25G
MOLE26747821-25GEA 0 EUR InStock
MOLE26747821-25G
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formule: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
Numéro MDL: MFCD00077411
Numéro CAS: 128625-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité