Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté
Fournisseur: Molekula
26809718-100G
MOLE26809718-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26809718-100G
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté
Fluorure de tétrabutylammonium trihydraté
Formule: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
MW: 315,51 g/mol
Point de fusion: 62…63 °C
Numéro MDL: MFCD00149981
Numéro CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité