Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de tétraméthylammonium

Fournisseur: Molekula

26902676-500G
MOLE26902676-500GEA 0 EUR InStock
MOLE26902676-500G
Iodure de tétraméthylammonium
Iodure de tétraméthylammonium


Formule: C₄H₁₂IN
MW: 201,05 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011629
Numéro CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09364
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité