1-Bromo-3-éthylbenzène
Fournisseur: Molekula
Attention
26953043-5G
MOLE26953043-5GEA 0 EUR InStock
MOLE26953043-5G
1-Bromo-3-éthylbenzène
1-Bromo-3-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156128
Numéro CAS: 2725-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité