Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid

27025260-5G
MOLE27025260-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27025260-5G
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)


Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité