4'-Bromoacétophénone
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
27065743-100G
MOLE27065743-100GEA 0 EUR InStock
MOLE27065743-100G
4'-Bromoacétophénone
4'-Bromoacétophénone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 49…52 °C
Densité: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000105
Numéro CAS: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité