6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Fournisseur: Molekula
27116667-100G
MOLE27116667-100GEA 0 EUR InStock
MOLE27116667-100G
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
6-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001695
Numéro CAS: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité