Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-Amino-4-chlorobenzoic acid, 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid

27137344-25G
MOLE27137344-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27137344-25G
Acide 3-amino-4-chlorobenzoïque
3-Amino-4-chlorobenzoic acid


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 214…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007671
Numéro CAS: 2840-28-0
EINECS: 220-635-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité