2,6-Diaminopyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
27143041-500G
MOLE27143041-500GEA 0 EUR InStock
MOLE27143041-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006329
Numéro CAS: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
ONU: 2671
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité