Acide 5-chloroanthranilique
Fournisseur: Molekula
Attention
27148745-25G
MOLE27148745-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27148745-25G
Acide 5-chloroanthranilique
Acide 5-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007838
Numéro CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité