Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-aminosalicylíque

Fournisseur: Molekula
Attention

27215046-100G
MOLE27215046-100GEA 0 EUR InStock
MOLE27215046-100G
Acide 4-aminosalicylíque
4-Aminosalicylic acid


Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.545 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007789
Numéro CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 13,00476
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité