(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-Indoline-2-carboxylic acid
27353427-5G
MOLE27353427-5GEA 0 EUR InStock
MOLE27353427-5G
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
(S)-(-)-Acide indoline-2-carboxylique
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070578
Numéro CAS: 79815-20-6
EINECS: 410-860-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité