Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle
Fournisseur: Molekula
27442186-25G
MOLE27442186-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27442186-25G
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle
Bromure de 2,3,4,6-tétra-O-acetyl-α-D-glucopyrannosyle
Formule: C₁₄H₁₉BrO₉
Numéro MDL: MFCD00063254
Numéro CAS: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité