Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Fournisseur: Molekula
Attention
27492718-1KG
MOLE27492718-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE27492718-1KG
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Acide 5-sulfosalicylique dihydraté
Formule: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Point de fusion: 224 °C
Densité: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149540
Numéro CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité