4-Nitrobenzonitrile
Fournisseur: Molekula
Danger
27700380-25G
MOLE27700380-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27700380-25G
4-Nitrobenzonitrile
4-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 145…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007279
Numéro CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité