3',4'-Diméthylacétophénone
Fournisseur: Molekula
27771252
MOLE27771252EA 0 EUR InStock
MOLE27771252
3',4'-Diméthylacétophénone
3',4'-Diméthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,0185 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00008743
Numéro CAS: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité