4-(Dimethylamino)azobenzène
Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Dimethyl yellow, Sudan Yellow, 4-(Dimethylamino)azobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene
27793472-25G
MOLE27793472-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27793472-25G
4-(Dimethylamino)azobenzène
4-(Dimethylamino)azobenzène
Formule: C₁₄H₁₅N₃
MW: 225,29 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…117 °C
Densité: 1.2233 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité