3-Méthylvératrole
Fournisseur: Molekula
Attention
27821470-25G
MOLE27821470-25GEA 0 EUR InStock
MOLE27821470-25G
3-Méthylvératrole
3-Méthylvératrole
Formule: C₉H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00008379
Numéro CAS: 4463-33-6
EINECS: 224-726-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité