2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Fournisseur: Molekula
27903084-100G
MOLE27903084-100GEA 0 EUR InStock
MOLE27903084-100G
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
2-Chloro-5-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007673
Numéro CAS: 121-50-6
EINECS: 204-475-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité