Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diéthyl-m-toluamide

Fournisseur: Molekula
Attention

27939809-500G
MOLE27939809-500GEA 0 EUR InStock
MOLE27939809-500G
N,N-Diéthyl-m-toluamide
N,N-Diéthyl-m-toluamide


Formule: C₁₂H₁₇NO
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Numéro MDL: MFCD00009046
Numéro CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité