Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Fournisseur: Molekula
Attention
28001437-5G
MOLE28001437-5GEA 0 EUR InStock
MOLE28001437-5G
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Propane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₇H₂₆P₂
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003050
Numéro CAS: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité