D(-)-Tartrate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
28005352-5G
MOLE28005352-5GEA 0 EUR InStock
MOLE28005352-5G
D(-)-Tartrate de diméthyle
D(-)-Tartrate de diméthyle
Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 45…48 °C
Numéro MDL: MFCD00008445
Numéro CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité