Brij® 35, en poudre
Fournisseur: Molekula
28156962-1KG
MOLE28156962-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE28156962-1KG
Brij® 35, en poudre
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité