Acide pyruvique
Fournisseur: Molekula
Danger
28177601-500G
MOLE28177601-500GEA 0 EUR InStock
MOLE28177601-500G
Acide pyruvique
Acide pyruvique
Formule: C₃H₄O₃
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002585
Numéro CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08205
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité