Hydrogénosulfate de sodium
Fournisseur: Molekula
Danger
28194523-1KG
MOLE28194523-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE28194523-1KG
Hydrogénosulfate de sodium
Hydrogénosulfate de sodium
Formule: HNaO₄S
Point de fusion: 181.85 °C
Densité: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité