Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Fournisseur: Molekula
Danger
28352631-25G
MOLE28352631-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28352631-25G
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Point de fusion: 224…226 °C
Densité: 1.385 g/cm³ (–100.15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité