3-Propylphénol
Fournisseur: Molekula
Danger
28380943-25G
MOLE28380943-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28380943-25G
3-Propylphénol
3-Propylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632130
Numéro CAS: 621-27-2
EINECS: 210-675-5
ONU: 3145
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité