α-Bromo-2-nitrotoluène
Fournisseur: Molekula
Danger
28390978-25G
MOLE28390978-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28390978-25G
α-Bromo-2-nitrotoluène
α-Bromo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007184
Numéro CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité