Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol

Fournisseur: Molekula
Synonyms: (2S,4S)-2,4-Pentanediol, (S,S)-(+)-2,4-Dihydroxy pentane, (2S,4S)-(+)-Pentanediol, (2S,4S)-(+)-2,4-Pentanediol

28444806-1G
MOLE28444806-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28444806-1G
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol
(S,S)-(+)-2,4-Pentanediol


Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 45…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064276
Numéro CAS: 72345-23-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité