Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromopyridine

Fournisseur: Molekula

28504127-100G
MOLE28504127-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28504127-100G
2-Bromopyridine
2-Bromopyridine


Formule: C₅H₄BrN
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40.1 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006219
Numéro CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité