5-Méthylbenzotriazole
Fournisseur: Molekula
28528039-100G
MOLE28528039-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28528039-100G
5-Méthylbenzotriazole
5-Méthylbenzotriazole
Formule: C₇H₇N₃
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00005702
Numéro CAS: 136-85-6
EINECS: 205-265-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité