cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Fournisseur: Molekula
28587393-1G
MOLE28587393-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28587393-1G
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 257 °C
Numéro MDL: MFCD00064319
Numéro CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité