3-Quinoléinecarbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
28695564-1G
MOLE28695564-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28695564-1G
3-Quinoléinecarbaldéhyde
3-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006768
Numéro CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité