4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone
Fournisseur: Molekula
28698508-5G
MOLE28698508-5GEA 0 EUR InStock
MOLE28698508-5G
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone
4'-Hydroxy-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00017002
Numéro CAS: 6322-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité