3,3-Diéthoxypropène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acrolein Acetal, 1,1-Diethoxy-2-propene, 3,3-Diethoxy-1-propene
28741769-100G
MOLE28741769-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28741769-100G
3,3-Diéthoxypropène
3,3-Diéthoxypropène
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.8543 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00009239
Numéro CAS: 3054-95-3
EINECS: 221-276-0
ONU: 2374
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité