Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium sélénite

Fournisseur: Molekula
Danger

28761535-500G
MOLE28761535-500GEA 0 EUR InStock
MOLE28761535-500G
Sodium sélénite
Sodium sélénite


Formule: Na₂SeO₃
Point de fusion: 710 °C
Densité: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003489
Numéro CAS: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
ONU: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité