Acide 3,5-diiodosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
28768172-100G
MOLE28768172-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28768172-100G
Acide 3,5-diiodosalicylíque
Acide 3,5-diiodosalicylíque
Formule: C₇H₄I₂O₃
MW: 389,92 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002444
Numéro CAS: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 13,03212
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité