(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
28868113-1G
MOLE28868113-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28868113-1G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Point de fusion: 241…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité