Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulfonate d'argent

Fournisseur: Molekula

28951790-25G
MOLE28951790-25GEA 0 EUR InStock
MOLE28951790-25G
Trifluoromethanesulfonate d'argent
Silver trifluoromethanesulphonate


Formule: CAgF₃O₃S
Point de fusion: 356 °C
Numéro MDL: MFCD00013226
Numéro CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
ONU: 3260
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité